2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B6000-200MG B6000-1G
TCIAB6000-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB6000-200MG TCIAB6000-1G
2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₂₄H₁₇Br
Numéro MDL: MFCD32062871
Numéro CAS: 1890136-54-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité