2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[1-Boc-azetidin-3-yl]acetic acid, 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl]acetic acid
B6013-1G B6013-5G
TCIAB6013-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB6013-1G TCIAB6013-5G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179028
Numéro CAS: 183062-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité