3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B6015-25G B6015-5G
TCIAB6015-25GEA 503 EUR InStock
TCIAB6015-25G TCIAB6015-5G
3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-5-methylaniline
Formule: C7H8BrN
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 37°C
Numéro MDL: MFCD11845553
Numéro CAS: 74586-53-1
EINECS: 277-932-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité