2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Bis(dodecylsulphanylmethyl)-6-methylphenol
B6016-25G B6016-500G
TCIAB6016-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB6016-25G TCIAB6016-500G
2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol ≥95.0% (par GC)
2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol
Formule: C₃₃H₆₀OS₂
MW: 536,96 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11973660
Numéro CAS: 110675-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité