Boc-Val-OMe ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-L-valine methyl ester, Boc-Val-OMe, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine methyll ester, (S)-Methyl 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-methylbutanoate, (S)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoate, N-Boc-L-valine methyll ester
B6020-5G B6020-25G
TCIAB6020-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB6020-5G TCIAB6020-25G
Boc-Val-OMe ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Val-OMe
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,292 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672510
Numéro CAS: 58561-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +15.0 deg (C=1, CHCL3)
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité