2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B6021-25G B6021-100G
TCIAB6021-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB6021-25G TCIAB6021-100G
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one ≥95.0% (par GC)
2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Formule: C₁₁H₁₃NOS
MW: 207,29 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD09751282
Numéro CAS: 4299-07-4
EINECS: 420-590-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité