Boc-Aib-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-amino-2-methyl-1-propanol, tert-Butyl (1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)carbamate
B6025-1G B6025-5G
TCIAB6025-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB6025-1G TCIAB6025-5G
Boc-Aib-ol ≥98.0% (par GC)
Boc-Aib-ol
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788641
Numéro CAS: 102520-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité