3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B6029-1G B6029-200MG
TCIAB6029-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB6029-1G TCIAB6029-200MG
3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (par GC)
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formule: C11H12O2
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09755991
Numéro CAS: 30830-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité