2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B6031-1G B6031-5G
TCIAB6031-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB6031-1G TCIAB6031-5G
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone
Formule: C₁₁H₁₀BrFO
MW: 257,10 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11977644
Numéro CAS: 204205-33-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité