1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,11,11-Tetraethoxy-3,12-dioxa-4,11-disilatetradecane
B6035-1G B6035-5G
TCIAB6035-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB6035-1G TCIAB6035-5G
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (par GC)
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane
Formule: C₁₈H₄₂O₆Si₂
MW: 410,70 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD21596675
Numéro CAS: 52034-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité