1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium hexafluorophosphate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B6039-5G B6039-25G
TCIAB6039-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB6039-5G TCIAB6039-25G
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium hexafluorophosphate ≥98.0% (sur base azote total)
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₂₀F₆NP
Numéro MDL: MFCD08458501
Numéro CAS: 330671-29-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité