Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B6044-1G B6044-5G
TCIAB6044-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB6044-1G TCIAB6044-5G
Butylphosphonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Butylphosphonic acid


Formule: C₄H₁₁O₃P
Numéro MDL: MFCD00012295
Numéro CAS: 3321-64-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité