2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-1,1,3,3-tetramethylguanidine, BTMG
B6052-1G B6052-5G
TCIAB6052-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB6052-1G TCIAB6052-5G
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
Formule: C₉H₂₁N₃
MW: 171,29 g/mol
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD01862972
Numéro CAS: 29166-72-1
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité