SB-297006 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzoyl-4-nitro-L-phenylalanine Ethyl ester, SB297006, (S)-Ethyl 2-benzamido-3-(4-nitrophenyl)propanoate
B6053-5MG B6053-25MG
TCIAB6053-5MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAB6053-5MG TCIAB6053-25MG
SB-297006 ≥98.0% (par HPLC)
SB-297006
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₅
MW: 342,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19690954
Numéro CAS: 58816-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -82.0 to -90.0 deg (C=1, ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité