SB 225002 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: SB225002, 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
B6055-10MG B6055-50MG
TCIAB6055-10MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAB6055-10MG TCIAB6055-50MG
SB 225002 ≥98.0% (par HPLC)
SB 225002
Formule: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
MW: 352,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00954637
Numéro CAS: 182498-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.30 to 12.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité