BX-471 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-[5-Chloro-2-[2-[4-(4-fluorobenzyl)-2-methylpiperazin-1-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]urea, BX471, (R)-1-(5-Chloro-2-(2-(4-(4-fluorobenzyl)-2-methylpiperazin-1-yl)-2-oxoethoxy)phenyl)urea
B6060-25MG B6060-5MG
TCIAB6060-25MGEA 522 EUR InStock
TCIAB6060-25MG TCIAB6060-5MG
BX-471 ≥98.0% (par HPLC)
BX-471
Formule: C₂₁H₂₄ClFN₄O₃
MW: 434,89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09859709
Numéro CAS: 217645-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.60 to 13.50 %
Water (Vaporization methoed) max. 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité