Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl benzodithioate, Benzyl Benzenecarbodithioate, Benzodithioic acid Benzyl ester, Benzenecarbodithioic acid Benzyl ester
B6066-1G B6066-5G
TCIAB6066-1GEA 160 EUR InStock
TCIAB6066-1G TCIAB6066-5G
Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (par GC)
Benzyl Benzodithioate
Formule: C₁₄H₁₂S₂
MW: 244,37 g/mol
Point d'ébullition: 254°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08705657
Numéro CAS: 27249-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité