Boc-L-β-homophenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-L-beta-Homophe-OH, (S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-phenylbutanoic acid, Boc-β-HoPhe-OH, Boc-β-HomoPhe-OH, (S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-phenylbutyric acid, Boc-L-beta-homophenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-beta-homophenylalanine
B6074-250MG B6074-1G
TCIAB6074-250MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAB6074-250MG TCIAB6074-1G
Boc-L-β-homophenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-L-beta-homophenylalanine
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076271
Numéro CAS: 51871-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité