Boc-Amino-PEG3-Amine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
B6080-1G B6080-250MG
TCIAB6080-1GEA 338 EUR InStock
TCIAB6080-1G TCIAB6080-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Boc-Amino-PEG3-Amine
Formule: C₁₃H₂₈N₂O₅
MW: 292,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16619220
Numéro CAS: 101187-40-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité