Boc-L-cyclopropylglycine
Fournisseur: TCI
B6088-1G B6088-200MG
TCIAB6088-1GEA 161 EUR InStock
TCIAB6088-1G TCIAB6088-200MG
Boc-L-cyclopropylglycine
Boc-L-cyclopropylglycine
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 112°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659132
Numéro CAS: 155976-13-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +41.0 deg (C=1, ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité