1-Benzyl-5-bromoindole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B6090-1G B6090-5G
TCIAB6090-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB6090-1G TCIAB6090-5G
1-Benzyl-5-bromoindole ≥98.0% (par GC, azote total)
1-Benzyl-5-bromoindole
Formule: C₁₅H₁₂BrN
Numéro MDL: MFCD04337704
Numéro CAS: 10075-51-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité