2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B6092-1G B6092-5G
TCIAB6092-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB6092-1G TCIAB6092-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₃H₉BrN₂
Numéro MDL: MFCD00449969
Numéro CAS: 13275-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité