Acétate de lithium dihydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17921.0B A17921.30
A17921.0BEA 208 EUR InStock
A17921.0B A17921.30
Acétate de lithium dihydraté ≥99%
Acétate de lithium dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 6108-17-4 Molecular Formula: LiOOCCH3.2H2O Formula Weight: 102.01 (65.98anhy) Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3564320 Merck Reference: 14,5521 MDL No.: MFCD00066949
Formule: H₃CCOOLi·2H₂O
Point de fusion: 54…57 °C
Densité: 1.300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066949
Numéro CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,5521
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité