Isovalérate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6099-100G B6099-25G
TCIAB6099-100GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB6099-100G TCIAB6099-25G
Isovalérate de benzyle ≥98.0% (par GC)
Isovalérate de benzyle
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00048348
Numéro CAS: 103-38-8
EINECS: 203-106-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité