Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6101-100ML B6101-25ML
TCIAB6101-100MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAB6101-100ML TCIAB6101-25ML
Butyl 2-Methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Butyl 2-Methylbutyrate
Formule: C₉H₁₈O₂
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00042902
Numéro CAS: 15706-73-7
EINECS: 239-798-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité