1-Bromo-2-méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B6103-25G B6103-5G
TCIAB6103-25GEA 162 EUR InStock
TCIAB6103-25G TCIAB6103-5G
1-Bromo-2-méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₉BrO
MW: 237,1 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Numéro MDL: MFCD00055374
Numéro CAS: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité