Dimethyl-7,7'-dimethoxy[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B6112-25G B6112-5G
TCIAB6112-25GEA 143 EUR InStock
TCIAB6112-25G TCIAB6112-5G
Dimethyl-7,7'-dimethoxy[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]5,5'-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-7,7'-dimethoxy[4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole]5,5'-dicarboxylate
Formule: C₂₀H₁₈O₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01751431
Numéro CAS: 73536-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité