Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Butylacrylamide ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Butylprop-2-enamide

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

B6122-25G B6122-5G
TCIAB6122-25GEA 349 EUR InStock
TCIAB6122-25G TCIAB6122-5G
N-Butylacrylamide ≥98.0% (par GC) stabilisé
N-Butylacrylamide


Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080433
Numéro CAS: 2565-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité