4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene], 4-Bromo-spiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
B6128-1G B6128-5G
TCIAB6128-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB6128-1G TCIAB6128-5G
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥98.0% (par GC)
4-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formule: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD32065723
Numéro CAS: 1609484-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité