Cacotheline monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0001-5G C0001-1G
TCIAC0001-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAC0001-5G TCIAC0001-1G
Cacotheline monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cacotheline monohydrate
Formule: C₂₁H₂₁N₃O₇
Numéro MDL: MFCD00077211
Numéro CAS: 561-20-6
EINECS: 209-215-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01605
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité