(±)-Camphène ≥78.0% (par GC) (contains ca. 20% Tricyclene)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
C0009-25G C0009-100G
TCIAC0009-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0009-25G TCIAC0009-100G
(±)-Camphène ≥78.0% (par GC) (contains ca. 20% Tricyclene)
(±)-Camphène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD00066603
Numéro CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,01730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cf2a7ee7d49a1ac6f2419d557976fc718ad3d5&vid=d9cf2a7ee7d49a1ac6f2419d557976fc718ad3d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 78.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité