Carbonate de dibutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbonic acid dibutyl ester
C0040-25G C0040-5G
TCIAC0040-25GEA 160 EUR InStock
TCIAC0040-25G TCIAC0040-5G
Carbonate de dibutyle ≥98.0% (par GC)
Carbonate de dibutyle
Formule: C₉H₁₈O₃
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00043938
Numéro CAS: 542-52-9
EINECS: 208-816-0
Merck Index: 14,01558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité