Carboxyméthylcellulose, sel de sodium n=∼ 500
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0045-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0045-25G TCIAC0045-500G
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium n=∼ 500
Carboxyméthylcellulose, sel de sodium
Formule: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Numéro MDL: MFCD00081472
Numéro CAS: 9004-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Content (Na,Drying substance) 6.0 to 8.5 %
Etherification value (as Drying substance) 0.5 to 0.8
Drying loss max. 10.0 %
Viscosity 500.0 to 900.0 mPa-s (2 %, H2O, 25 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité