Chloranilic acid lanthanum(III) salt decahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0079-25G C0079-5G
TCIAC0079-25GEA 138 EUR InStock
TCIAC0079-25G TCIAC0079-5G
Chloranilic acid lanthanum(III) salt decahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloranilic acid lanthanum(III) salt decahydrate
Formule: C₆H₂Cl₂O₄
Numéro MDL: MFCD00135764
Numéro CAS: 32607-23-1
EINECS: 251-127-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 15.0 to 18.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité