Chloranilic acid sodium salt hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0081-25G C0081-5G
TCIAC0081-25GEA 108 EUR InStock
TCIAC0081-25G TCIAC0081-5G
Chloranilic acid sodium salt hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chloranilic acid sodium salt hydrate
Formule: C₆H₂Cl₂O₄
Numéro MDL: MFCD00013787
Numéro CAS: 36275-66-8
EINECS: 252-947-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité