Allyl chloroacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloroacetic Acid Allyl Ester
C0090-25G C0090-500G
TCIAC0090-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0090-25G TCIAC0090-500G
Allyl chloroacetate ≥98.0% (par GC)
Allyl chloroacetate
Formule: C₅H₇ClO₂
MW: 134,56 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00058936
Numéro CAS: 2916-14-5
EINECS: 220-839-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité