Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chloroacetylglycylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C0099-1G C0099-25G
TCIAC0099-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0099-1G TCIAC0099-25G
Chloroacetylglycylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroacetylglycylglycine


Formule: C₆H₉ClN₂O₄
MW: 208,60 g/mol
Point de fusion: 179°C
Numéro MDL: MFCD00055928
Numéro CAS: 15474-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité