N-Chloroacetyl-L-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0107-1G C0107-100MG
TCIAC0107-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC0107-1G TCIAC0107-100MG
N-Chloroacetyl-L-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Chloroacetyl-L-valine
Formule: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045273
Numéro CAS: 2279-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité