Acide 3-chlorobutanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0147-10ML C0147-25ML
TCIAC0147-10MLEA 202 EUR InStock
TCIAC0147-10ML TCIAC0147-25ML
Acide 3-chlorobutanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chlorobutanoïque
Formule: C₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00020496
Numéro CAS: 1951-12-8
EINECS: 217-771-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité