Carboxymethoxylamine hemihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminooxyacetic acid hemihydrochloride, O-(Carboxymethyl)hydroxylamine Hemihydrochloride, O-(Carboxymethyl)hydroxylamine hemihydrochloride, (Aminooxy)acetic Acid Hemihydrochloride
C0205-25G C0205-500G
TCIAC0205-25GEA 157 EUR InStock
TCIAC0205-25G TCIAC0205-500G
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O₆
MW: 218,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012955
Numéro CAS: 2921-14-4
EINECS: 220-862-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité