(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: MCPA
C0206-25G C0206-500G
TCIAC0206-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0206-25G TCIAC0206-500G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004306
Numéro CAS: 94-74-6
EINECS: 202-360-6
Merck Index: 14,05764
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité