Chlorophenol red sodium salt
Fournisseur: TCI
Attention
C0247-1G C0247-5G
TCIAC0247-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0247-1G TCIAC0247-5G
Chlorophenol red sodium salt
Chlorophenol red sodium salt
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00151199
Numéro CAS: 123333-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Drying loss max. 3.0 %
Transition interval (pH) (yellow)5.0 to 6.6 (red purple)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité