4-Chlorophenylhydrazine sulphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0258-25G C0258-500G
TCIAC0258-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC0258-25G TCIAC0258-500G
4-Chlorophenylhydrazine sulphate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chlorophenylhydrazine sulphate
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 383,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043829
Numéro CAS: 14581-21-6
EINECS: 238-624-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité