1-Chloro-2-propanol ≥70% (par GC) (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C0269-25ML C0269-500ML
TCIAC0269-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAC0269-25ML TCIAC0269-500ML
1-Chloro-2-propanol ≥70% (par GC) (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol)
1-Chloro-2-propanol
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00004530
Numéro CAS: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
ONU: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07851
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité