Cholesterol Palmitate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Palmitic acid Cholesterol ester
C0322-25G C0322-5G
TCIAC0322-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC0322-25G TCIAC0322-5G
Cholesterol Palmitate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Cholesterol Palmitate
Formule: C₄₃H₇₆O₂
MW: 625,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003638
Numéro CAS: 601-34-3
EINECS: 210-002-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -25.0 deg (C=2, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité