Choline hydroxide 48 - 50% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
C0326-25G C0326-500G C0326-100G
TCIAC0326-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0326-25G TCIAC0326-500G TCIAC0326-100G
Choline hydroxide 48 - 50% dans l'eau
Choline hydroxide
Formule: C₅H₁₅NO₂
MW: 121,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002831
Numéro CAS: 123-41-1
EINECS: 204-625-1
ONU: 3267
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02204
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 46.5 to 50.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité