Tricholine citrate ∼65% dans l'eau
Fournisseur: TCI
C0330-25G C0330-500G
TCIAC0330-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0330-25G TCIAC0330-500G
Tricholine citrate ∼65% dans l'eau
Tricholine citrate
Numéro MDL: MFCD00059985
Numéro CAS: 546-63-4
EINECS: 208-907-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 60.0 to 66.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité