Cholesterol-n-octanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanoic Acid Cholesterol Ester, (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl octanoate, Cholesterol n-Octanoate
C0334-25G C0334-5G
TCIAC0334-25GEA 137 EUR InStock
TCIAC0334-25G TCIAC0334-5G
Cholesterol-n-octanoate ≥95.0% (par GC)
Cholesterol-n-octanoate
Formule: C₃₅H₆₀O₂
MW: 512,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003642
Numéro CAS: 1182-42-9
EINECS: 214-656-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Mesomorphic range 107.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -27.0 deg (C=5, THF)
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité