Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) ≥94.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0375-1G C0375-5G
TCIAC0375-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC0375-1G TCIAC0375-5G
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin) ≥94.0% (par HPLC)
Picrotoxin (picrotoxinin + picrotin)
Formule: C₃₀H₃₄O₁₃
Numéro MDL: MFCD00074824
Numéro CAS: 124-87-8
EINECS: 204-716-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07415
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 94.0 % (Picrotoxinin and Picrotin mixture)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité