Phosphate de nadide sel monosodique ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: NADP monosodium salt, NADP Sodium, Nadide phosphate monosodium salt, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl hydrogen phosphate, Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate monosodium salt, NADP sodium salt, NADP-Na
C0379-1G C0379-100MG
TCIAC0379-1GEA 156 EUR InStock
TCIAC0379-1G TCIAC0379-100MG
Phosphate de nadide sel monosodique ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Phosphate de nadide sel monosodique
Formule: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
MW: 765,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036973
Numéro CAS: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6
Merck Index: 14,06344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
abs-ratio (a/b) 0.80 to 0.86 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.19 to 0.23 (E280/E260)
Absorbance (E1%1cm) min. 200 (258.0 to 262.0 nm, pH7.5)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité